Print…
Caixas de coloração
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42450010 42461010 42460010
631-9313EA 25.2 EUR
631-9313 631-9310 631-9311
Caixas de coloração
Frascos e caixas de coloração Caixas de coloração
Vidro sodo-cálcico.
  • Três versões
  • Para 16 ou 10 lâminas
  • Segundo Hellendahl ou Schiefferdecker
Para lâminas standard de microscópio (76x26 mm).