Print…
Caixas de coloração
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41205001 41205002 41205010
631-0347EA 32.4 EUR
631-0347 630-2600 631-0346
Caixas de coloração
Frascos e caixas de coloração Caixas de coloração
Soda-lime glass.
  • Removable cover
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.