Print…
Caixas de coloração
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42480010 42481010 42482010
631-9328EA 32.6 EUR
631-9328 631-9321 631-9329
Caixas de coloração
Frascos e caixas de coloração Caixas de coloração
Vidro sodo-cálcico.
  • Para 10 lâminas standard (76×26 mm)
Sistema de coloração com caixa, suporte e pega em aço inoxidável.
Informações de encomenda: O inserto e a pega devem ser encomendados separadamente.