Print…
Placas de Petri, Star™Dish
Fornecedor: PHOENIX BIOMEDICAL
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 144 EUR
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Placas de Petri, Star™Dish
Placas para cultura Placas de Petri
Transparente de PS. Ideal para a contagem de colónias.
  • O processo de fabrico ecológico utiliza quantidades reduzidas de plástico
  • Estéril e livre de partículas
Placas de 90×15 mm
A tampa rebaixada na placa de encadeamento ALPINE oferece uma excelente estabilidade de empilhamento e economiza espaço. Funciona com a maioria dos modelos de equipamentos de dispensação de meios. A reentrância na tampa possui um ângulo biselado mais suave, facilitando o deslizar da caixa durante a dispensação automatizada.
- Os respiradores na parte de dentro da tampa evitam a formação e o gotejo de condensação sobre a cultura
- O fundo extremamente plano permite a redução da quantidade de meios necessários
- As nervuras cruzadas na base tornam a placa resiliente e resistente à deformação quando os meios são dispensados com uma temperatura elevada
- Excelente para efectuar contagens de colónias, uma vez que as nervuras proporcionam um rebordo eficiente para a definição de quadrantes
Placas economizadoras de espaço e meios de 85×15 mm
Graças ao seu pequeno diâmetro, a placa de 85×15 mm é perfeita para os utilizadores que pretendem economizar na quantidade de meios dispensados, bem como no espaço de armazenamento no frigorífico e incubadora.
Placas seccionais de 90×15 mm
Para estudos diferenciais simultâneos de organismos ou meios num ambiente comum. Os custos totais são reduzidos minimizando o uso de placa, meios e espaço. As versões com 3 ou 4 secções possuem compartimentos numerados para facilitar a identificação.
Placas de 140×15 mm
Ideais para testes de susceptibilidade de antibióticos, estas placa acomodam 2 a 3 filtros de membrana numa única caixa. A caixa é suficientemente grande para determinação da biocarga e testes de esterilidade de dispositivos médicos.
Placas de 55×15 mm
Esta placa economiza espaço em frigoríficos e incubadoras, sendo ideal para o uso com pequenas quantidade de meios. Acomoda filtros de membrana simples para testes farmacêuticos e de água.
Placas fundas
Especificamente concebidas para acomodar mais meios, estas placa são excelentes para laboratórios de micologia, histologia e anatomia patológica, bem como para germinação de sementes. Particularmente excelentes caso sejam necessários períodos de cultura celular mais longos.
Placas especiais
A AQUA PLATE é ideal para técnicas de filtração de membrana. Acomoda um filtro de membrana redondo de 47 mm, usado para uma grande variedade de técnicas de teste de água, e é mais indicada para a colheita de amostras no campo. A tampa justa pode ser facilmente selada com fita. A caixa de 40×12,5 mm é ideal para quando só é necessária uma amostra muito pequena. Também é adequada para o uso com filtros pequenos e em análises farmacêuticas. A caixa ALPINE FULL SIZE é ideal para quando é necessária uma superfície grande para cultura e para acomodar discos de sensibilidade a antibióticos.