Print…
Placas de Petri, Duroplan®, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 24.4 EUR
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Placas de Petri, Duroplan®, DURAN®
Placas para cultura Placas de Petri
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente. Esta placa é utilizada na indústria farmacêutica ou agro-alimentar, e também em ambientes hospitalares, para superfícies como, por exemplo, pele, mesas de operações e superfícies de trabalho.
  • Permite uma distribuição uniforme dos meios de cultura
  • Transparência isenta de distorção
  • Resistente a temperaturas extremas e produtos químicos
DIN 13132
Certificações: DIN 13132