Print…
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Fornecedor: Corning
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 234.94 EUR
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Placas para cultura Placas de Petri
De PS. Fabricadas de acordo com o actual sistema de qualidade da FDA.
  • Planas, para uma visualização isenta de distorção
  • Anéis de empilhamento, para facilitar o empilhamento e o manuseamento
  • Construção robusta, para uma manipulação estável da caixa
Small diameter saves media and space. Easily sealed with tape for collecting and transporting specimens. Polystyrene. Sterilized by gamma irradiation. Packed 20 per bag.