Print…
Placas de Petri, vidro de cal sodada
Fornecedor: Kavalier
N632492003060 N6324920061802
391-2710EA 10 EUR
391-2710 KAVAN6324920061802
Placas de Petri, vidro de cal sodada
Placas para cultura Placas de Petri
Vidro soda-lime.
  • O fundo e a tampa são planos por dentro e por fora.