Print…
Placas de Petri
Fornecedor: Greiner Bio-One
633180_480 633181_480 639102_120 632181_480 639161_120 632180_480 627102_740 664102_360 628102_600 635102_480 628161_600 627161_740 664161_360 635161_480
391-3660EA 108 EUR
391-3660 391-0490 391-3665 391-0488 391-0491 391-3661 391-2072 391-2079 391-3655 391-0261 391-0487 391-0486 391-0493 391-0558
Placas de Petri
Placas para cultura Placas de Petri
De PS transparente, para a melhor utilização possível em aplicações de microscopia. Versões com ou sem ventilação.
  • Facilmente empilháveis
  • Construção robusta, para uma boa resistência térmica quando se trabalha com agar-agar quente
  • Com ventilação para facilitar a troca gasosa, ou sem ventilação para tempos de incubação longos