Print…
Caixas para instrumentos, com tampa
Fornecedor: BOCHEM
8400 8404 8406 8407
216-0016EA 86.4 EUR
216-0016 216-0017 216-0018 216-0019
Caixas para instrumentos, com tampa
Tabuleiros Caixas para instrumentos
De aço inoxidável, resistente à corrosão, 18/10.
  • Forma especial dos cantos, para limpeza rápida e fácil
  • Polidas por processo electrolítico, antimagnéticas
  • Boa resistência química e térmica
A tampa permite empilhar as caixas.