Print…
Caixas para instrumentos, com tampa
Fornecedor: BOCHEM
8475 8476
216-0029EA 68 EUR
216-0029 216-0030
Caixas para instrumentos, com tampa
Tabuleiros Caixas para instrumentos
De aço inoxidável, resistente à corrosão, 18/10.
  • Cantos arredondados para limpeza rápida e fácil
  • Polidas por processo electrolítico, antimagnéticas
  • Boa resistência química e térmica
Tampa especial com pega inserida, permitindo empilhar as caixas.