Print…
Caixas para instrumentos, com tampa
Fornecedor: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 65.8 EUR
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Caixas para instrumentos, com tampa
Tabuleiros Caixas para instrumentos
De aço inoxidável, resistente à corrosão, 18/10.
  • Superfícies lisas para uma limpeza fácil e rápida
  • Polidas por processo electrolítico, antimagnéticas
  • Boa resistência química e térmica