Print…
Pratos de incineração
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 9.5 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Pratos de incineração
Barquinhos Barquinhos de Combustão
Pratos, interior e exterior de porcelana vidrada, excepto base exterior.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
Os pratos rectangulares têm lados inclinados.
As dimensões apresentadas são as de L×P×A para os pratos rectangulares, e de Ø×A para os restantes.