Print…
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma baixa
Fornecedor: VWR Collection
216-0557EA 59.9 EUR
216-0557 216-0562 216-0561 216-0560 216-0558 216-0556 216-0555 216-0559
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma baixa
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
De porcelana vidrada.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Com bico e fundo plano. Vidradas de branco, excepto a superfície do fundo exterior.
DIN 12903
Certificações: DIN 12903