Print…
VWR®, Cápsulas de evaporação
Fornecedor: VWR Collection
216-0083EA 9.5 EUR
216-0083 216-0084 216-0085 216-0086 216-0087 216-0088 216-0089 216-0090 216-0091 216-0092
VWR®, Cápsulas de evaporação
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
Vidro borossilicato 3.3, com bico.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações. Com fundo plano e zona mate para rotulagem.
DIN 12336
Certificações: DIN 12336