Print…
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma alta
Fornecedor: VWR Collection
216-0179EA 27 EUR
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma alta
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
De PTFE, com bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes a temperaturas entre –200 e +280 ℃
  • Paredes interiores excepcionalmente lisas para impedir contaminações
De paredes espessas e forma cónica. Robustas e inquebráveis.