Print…
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma baixa
Fornecedor: VWR Collection
216-0173EA 25.7 EUR
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Cápsulas de evaporação, forma baixa
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
De PTFE, com bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes a temperaturas entre –200 e +280 °C
  • Paredes interiores excepcionalmente lisas para impedir contaminações
De paredes espessas e forma cónica. Robustas e inquebráveis.