Print…
Cápsulas de evaporação, forma média
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L109/0 L109/00 L109/000 L109/1 L109/10 L109/2 L109/3 L109/4 L109/4/0 L109/5 L109/6 L109/6A L109/7B L109/9
216-1233EA 15.1 EUR
216-1233 216-4281 216-1232 216-4282 216-1239 216-1234 216-4283 410-9321 216-1231 216-1235 216-4284 216-1236 216-1237 216-1238
Cápsulas de evaporação, forma média
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
De porcelana vidrada.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até +1000 °C
  • Fraca expansão térmica
Com bico e fundo redondo. Vidradas de branco, por dentro e por fora.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificações: EN 60672-3 Group C100, Type C110