Print…
Cápsulas de evaporação, forma baixa
Fornecedor: Haldenwanger
216-1210EA 12.1 EUR
216-1210 216-4285 216-1211 216-1214 216-1215 216-1212 216-1213 216-1218 216-1216 216-1217
Cápsulas de evaporação, forma baixa
Tabuleiros Cápsulas de evaporação
De porcelana vidrada.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 1000 °C
  • Fraca expansão térmica
Para uma grande variedade de aplicações laboratoriais. Com bico e fundo plano. Vidradas de branco, excepto a superfície do fundo exterior.
Certificações: EN 60672-3 Group C100, Type C110