Print…
VWR®, Cápsulas, Cristalizadores
Fornecedor: VWR Collection
216-0076EA 59 EUR
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Cápsulas, Cristalizadores
Tabuleiros Cristalizadores
De vidro borossilicato 3.3, com ou sem bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas, até 500 °C
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações. Com zona para rotulagem.
DIN 12337 (sem bico)
DIN 12338 (com bico)