Print…
Placas de cultura para fertilização in vitro, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 392 EUR
391-0109 391-0108 391-0475
Placas de cultura para fertilização in vitro, Nunc™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, esterilizadas, de fundo plano, com tampa. Estas placas certificadas destinam-se especialmente à fertilização in vitro (FIV).
  • Controlo total dos lotes de todos os componentes do produto final, permitindo uma total rastreabilidade
  • A certificação exclusiva, com base num teste de toxicidade realizado num embrião monocelular de ratinho, confirma a esterilidade (SAL 10⁶) e não pirogenicidade, confirmando também que o material satisfaz os requisitos das normas USP classe VI