Print…
Placas para cultura de células, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 227 EUR
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Placas para cultura de células, Nunc™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS (excepto o modelo 734-2113*, feito de Permanox™), esterilizadas, com tampa. Ampla gama de placas, com tratamento de cultura de tecidos.
  • Transparentes e de superfície uniforme, adequados para microscopia
  • As placas de 60 mm e 35 mm dispõem de retículas, para uma maior eficácia na clonagem ou na determinação de eficiência das culturas em placas
  • Tratamento certificado da superfície Nunclon™Δ
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.