Print…
Placas de polilisina para cultura de células Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
354468 354517 356468 356517 356518 354467 354469 354518 356467 356469
734-0149EA 120.34 EUR
734-0149 734-0177 734-0284 734-0301 734-0302 734-0148 734-0150 734-0178 734-0417 734-0285
Placas de polilisina para cultura de células Corning® BioCoat™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, revestidas a polilisina.
A poli-D-lisina (PDL) e a poli-L-lisina (PLL) são compostos sintéticos, que melhoram a adesão celular e a absorção de proteína, alterando as cargas de superfície do substrato celular. O tratamento de superfícies com polilisina suporta aplicações como a aderência e a distribuição de diversas linhas celulares, a diferenciação celular e o crescimento de neuritos, a aderência de linhas celulares transfectadas, e a sobrevivência de neurónios primários na cultura.