Print…
Placas para cultura de células Corning® Primaria™
Fornecedor: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 157.47 EUR
734-0070 734-0071 734-0072
Placas para cultura de células Corning® Primaria™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, esterilizados, com tampa.
  • A química única das superfícies de cultura de tecidos contendo azoto melhora a aderência, distribuição e crescimento de muitas células primárias ou linhas de células
  • Transparentes e sem requisitos de armazenamento especiais
  • Embalagem de abertura fácil
Os gases usados no fabrico de Corning® Primaria™ contêm tanto oxigénio como amónia, o que resulta na incorporação na superfície de vários grupos funcionais contendo azoto, para além dos grupos contendo oxigénio com carga negativa que se encontram nas tradicionais superfícies tratadas com cultura de tecidos. A incorporação de catiões contendo azoto foi correlacionada com a aderência e distribuição de células endoteliais primárias, num ensaio de crescimento de células clonadas. A complexa superfície dos produtos Corning® Primaria™ é homogénea e estável e é usada para melhorar a aderência e a diferenciação dos vários tipos de células. A química das superfícies dos produtos Corning® Primaria™ é confirmada por ESCA (Electron Scanning for Chemical Analysis).