Print…
Placas para cultura de células, Nunc™ Multidish
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 285 EUR
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Placas para cultura de células, Nunc™ Multidish
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS, esterilizadas, com tampa. Úteis em várias áreas de cultura de células, incluindo aumento de escala e clonagem.
  • As bordas elevadas dos poços reduzem o risco de contaminação cruzada
  • Poços de fundo plano, para uma óptima qualidade óptica
  • Com certificado Nunclon™Δ