Print…
Placas para exsicador
Fornecedor: KARTELL
231 551 553
467-2111EA 14.3 EUR
467-2111 467-2110 467-2112
Placas para exsicador
Exsicadores Placas para Exsicador
Placas perfuradas para exsicador, de PP. Adequadas para usar com os exsicadores com as referências 467-2115, 467-2120 e 467-2125. Utilizar apenas à temperatura ambiente; inadequadas para uso com cadinhos quentes.