Print…
Armários exsicadores, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 644 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Armários exsicadores, Nalgene®
Exsicadores Armários Exsicadores
Armários transparentes para armazenamento em ambiente isento de pó e humidade. Ideais para armazenamento de compostos anidros ou higroscópicos biológicos ou químicos, e peças electrónicas. O tabuleiro amovível contém o exsicante.
  • Podem ser usados sobre a bancada ou em frigoríficos e congeladores
  • As prateleiras são amovíveis e reguláveis, e são ventiladas para maximizar o fluxo de ar
Informações de encomenda: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.