Print…
Armários exsicadores, série SICCO Maxi
Fornecedor: Bohlender
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 4040 EUR
467-0044 467-0045
Armários exsicadores, série SICCO Maxi
Exsicadores Armários Exsicadores
Transparent acrylic. Os armários possuem uma armação de alumínio reforçada, porta com junta em espuma de látex e faixa magnética. Concebidos para armazenamento ou secagem de produtos sensíveis à humidade através do uso de sílica gel. O ambiente controlado no interior do exsicador é ideal para o armazenamento de materiais de referência, retenção de amostras, amostras metalográficas, tabaco e amostras de ADN.
  • O higrómetro electrónico* para montagem na porta indica os valores mínimos e máximos relativos à temperatura e à humidade
  • Resistência térmica de −20 °C a +70 °C
  • Deslocação fácil do armário devido aos quatro rodízios, dois deles com travões
Informações de encomenda: Fornecido com quatro prateleiras telescópicas removíveis em aço inoxidável e um tabuleiro exsicante*. Capacidade para um máximo de 34 prateleiras (17 prateleiras por câmara no modelo Maxi 2). Gel de sílica não incluído.
Atenção: * O modelo Maxi 2 tem duas câmaras de 140 l, cada uma com um higrómetro, duas prateleiras e um tabuleiro para exsicantes. As dimensões fornecidas referem-se a uma câmara.