Print…
Armários exsicadores, série SICCO Mini Basic
Fornecedor: Bohlender
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 177 EUR
467-4105 467-4106 467-0051
Armários exsicadores, série SICCO Mini Basic
Exsicadores Armários Exsicadores
Policarbonato transparente. Cada compartimento possui uma porta com fechamento de encaixe rápido e gaxeta integrada garantindo fácil abertura e fechamento hermético. Resistente à temperatura de −35 a +70 ° C, adequado para uso sob pressão normal.
  • A porta abre para baixo e desaparece no compartimento inferior para poupar espaço
  • Construção robusta, leve, portátil e empilhável
  • Fornecido com um jarro selado de gel de sílica
Informações de encomenda: As estantes devem ser encomendadas separadamente.