Print…
Bases de exsicador, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 84.9 EUR
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Bases de exsicador, DURAN®
Exsicadores Bases exsicadoras
DURAN®, vidro de borosilicato transparente 3.3. Ideais para secagem e processos de secagem, armazenamento sob vácuo e protecção contra os efeitos do ar e da humidade. As aplicações incluem a cultura de organismos, investigação de materiais e testes de corrosão, equipamento de limpeza para análise de elementos vestigiais, e reacções gasosas e líquidas, podendo ainda ser utilizadas como mini sala branca para tecnologia de chips.
  • Diversos componentes exsicantes à escolha, para diferentes aplicações
  • Segurança acrescida graças ao vidro borossilicato de qualidade DURAN®
  • Todos os modelos têm rebordo plano
  • Excelente resistência mecânica, térmica e química
Certificações: All model according to DIN ISO 13130, desiccators with a ring-grooved flange no DIN ISO size.
Informações de encomenda: fornecidos sem placa, tampa ou torneira; encomende os acessórios necessários à parte.