Print…
Exsicadores, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 169 EUR
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Exsicadores, DURAN®
Exsicadores Exsicadores, vidro
De vidro borossilicato transparente. Possibilidade de escolha entre modelos com rebordo plano, com junta NS 24/29 NOVUS, com saída de torneira na tampa ou exsicadores com rebordo plano sem junta e tampa com puxador.
  • Ideais para aplicações de vácuo e não vácuo
  • Fornecidos com tampa
Certificações: According to DIN ISO 13130
Informações de encomenda: fornecidos sem placa; a placa adequada deverá ser encomendada à parte.