Tampa de PC transparente e base de PP azul, com ou sem torneira de PTFE. Ligação a tubos de vácuo de 6,4 mm (¼”) de diâmetro interior e podem ser usados com qualquer placa para exsicador standard de 230 mm como, por exemplo, a placa 467-3100. O exsicador 467-3110 só deve ser usado à temperatura ambiente, e o modelo 467-3112 é autoclavável.
- Base resistente a todos os exsicantes sólidos, incluindo ácidos e bases (não utilizar ácidos concentrados como exsicantes)
- Não é necessário nenhum vedante nem vácuo para garantir a estanquicidade da tampa, apenas lubrificação
Informações de encomenda: fornecidos sem placa; a placa adequada deverá ser encomendada à parte.