Print…
Cuvetes de fluorescência ultra micro
Fornecedor: Hellma Analytics
634-9331EA 0 EUR
634-9331 634-9332 634-9461 634-9471 634-9094 HELL105-251-15-K-4 634-0439 HELL105-250-15-K-4 634-0851 634-0850 HELL105-250-85-K-4 634-9333 634-9334
Cuvetes de fluorescência ultra micro
Cuvetes Cuvetes para espetroscopia
As cuvetes foram concebidas para se adaptarem ao suporte de cuvetes standard assim como para a eliminação da acção capilar, que reduz os volumes de enchimento necessários.
Suitable for high precision analytical techniques.