Print…
Cuvetes para medições de fluxo contínuo
Fornecedor: Hellma Analytics
HELL1767005-15-K-4EA 0 EUR
HELL1767005-15-K-4 HELL1767001085-K-4 634-9098 634-0859 HELL170700-0.2-K-4 634-0862 634-0983 HELL178712-10-20 634-0984 634-0863 634-9818 634-0860 634-0982 634-0861 634-0987 634-0866 634-9817 634-0988 634-0864 634-0985 634-9936 634-0986 HELL178710-1015K-4 634-9795 HELL170700-0.5-K-4 634-9100 634-0989 634-0868 634-0869 634-0830 634-9827 634-9825 634-9826 634-9823 634-9108 634-9945 634-9824 634-9106 634-9821 634-9107 634-9104 634-9105 634-9820 634-9102 634-9103 HELL1767001015-K-4 634-9741
Cuvetes para medições de fluxo contínuo
Cuvetes Cuvetes para espetroscopia
As cuvetes possuem uma câmara para minimizar a formação de bolhas.
  • Flexibility as well as excellent reproducibility
  • High temperature and chemical resistance thanks to quartz design
  • Reduce bubble adhesion within the chamber