Print…
Cuvetes descartáveis, UVette®
Fornecedor: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 68.2 EUR
634-1921 634-1922 634-1923
Cuvetes descartáveis, UVette®
Cuvetes Cuvetes para espetroscopia
O design da tina tem uma base em forma de funil, o que impede o efeito de capilaridade, e garante que os líquidos constantemente permanecer no centro da área de medição.
  • Compatível com a maioria dos espectrofotómetros (com o adaptador adequado)
  • Com 4 janelas ópticas e graduações a 500 e 1000 µl
  • Não são necessários adaptadores para a utilização com o biofotómetro Eppendorf
The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need for dilutions of highly concentrated samples.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Embalagem: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.