Print…
Cuvetes de electroporação
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 292 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Cuvetes de electroporação
Cuvetes Cuvetes de electroporação
Compatíveis com todos os electroporadores comuns.
  • Tolerâncias precisas das ranhuras asseguram uma geração reprodutível da intensidade de campo e uma eficiência de transformação elevada
  • O desenho consistente da câmara, feita de plástico moldado sem colagens, elimina fugas e mantém as placas de alumínio paralelas, assegurando um tratamento uniforme das amostras e uma utilização com segurança
  • Tampas foscas, codificadas com cores, permitem uma rotulagem e um reconhecimento fáceis
  • As tampas ficam bem justas, assegurando a manutenção da esterilidade
Informações de encomenda: Disponíveis em 3 apresentações: a de 1 mm (tampa branca) gera impulsos com a intensidade de campo mais alta ideal para células bacterianas; a de 2 mm (tampa azul) gera impulsos com uma intensidade de campo média e funciona bem com células de levedura; a de 4 mm (tampa verde) gera impulsos com a intensidade de campo mais baixa, sendo a mais indicada para células de mamíferos.