Print…
Cadinhos, forma baixa
Fornecedor: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73056 73058 73060 73061 73063 73065 73067
459-0237EA 73.4 EUR
459-0237 216-4479 216-4481 459-0176 459-0172 459-0178 459-0173
Cadinhos, forma baixa
Cadinhos
Cadinhos de quartzo fundido, translúcido, vidrado.
  • Temperatura máxima: 1050 ºC
Informações de encomenda: cadinhos e tampas devem ser encomendados em separado.