Print…
VWR®, Crucibles, Porcelain
Fornecedor: VWR Collection
459-0209EA 29.1 EUR
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Crucibles, Porcelain
Cadinhos
Interior e exterior de porcelana vidrada, com excepção da base.
  • Resistentes até uma temperatura máxima de 1000 °C
Tampas disponíveis em separado.
Lids are available separately.
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12904.