Print…
Recipientes estéreis Falcon®
Fornecedor: Corning
354013 354015 354014 354020 354017
391-0020EA 99.9 EUR
391-0020 391-0023 392-0298 392-0396 392-0299
Recipientes estéreis Falcon®
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De PP, estéril, com tampa de PE
  • Graduações integradas para uma medição mais fácil
  • Inertes e resistentes aos reagentes mais frequentemente utilizados em laboratório à temperatura ambiente
Recipientes descartáveis convenientes para a colheita, o transporte e o armazenamento de uma grande variedade de amostras.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904