Print…
Recipientes para amostras de urina e biológicas, com tampas roscadas
Fornecedor: KARTELL
2596 2696 5630 5631
216-0254EA 379 EUR
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Recipientes para amostras de urina e biológicas, com tampas roscadas
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta/Preparação de Amostras de Urina
PS, transparent with PE or PP screw caps.
  • De 60 ml, com tampas roscadas de PE, e de 200 ml, com tampas roscadas de PP
  • Tampa de rodar, de abertura e fecho rápido, à prova de fugas
Ideal for collecting, storing and transporting urine samples and biological specimens.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.