Print…
Recipientes para amostras de urina com tampas roscadas
Fornecedor: KARTELL
5640 5641 5571 5642 5643 5644 5570
216-0266EA 145 EUR
216-0266 216-0267 216-2118 216-2119 KART5643 216-2120 KART5570
Recipientes para amostras de urina com tampas roscadas
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta/Preparação de Amostras de Urina
Copos para urina em PP, translúcidos com tampa de rosca. Os copos não esterilizados têm uma tampa de rosca azul e são vendidos em embalagens múltiplas. Os copos estéreis têm uma tampa de rosca vermelha e uma área de marcação satinizada e são embalados individualmente.
  • Disponíveis esterilizados
  • Tampa de rodar, de abertura e fecho rápido, à prova de fugas
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable