Print…
Recipiente com tampa de encaixe ou roscada
Fornecedor: KARTELL
2598 597
216-2280EA 270 EUR
216-2280 216-2260
Recipiente com tampa de encaixe ou roscada
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De PP translúcido ou PS transparente, com tampa de PE.
  • De PP, com excelente resistência química e térmica (–10 a +120 °C), autoclavável
  • De PS, com boa resistência química e térmica (–10 a +70 °C)
  • Ambas as versões são estanques, leves e resistentes
Ideal para colheita, transporte e armazenamento de amostras.