Print…
Jars with screw cap
Fornecedor: VITLAB
130294 130394 130494 130594
216-3180EA 64.6 EUR
216-3180 216-3181 216-3182 216-3183
Jars with screw cap
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904