Print…
Recipiente para amostras, com tampa de encaixe
Fornecedor: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 32.7 EUR
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Recipiente para amostras, com tampa de encaixe
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De LDPE, translúcido.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 80 °C
  • Leves, robustos e inquebráveis
Com tampa de encaixe acoplada. A tampa encaixa-se facilmente com uma ligeira pressão. Base plana.