Print…
Recipiente para amostras, com tampa de encaixe, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 12.1 EUR
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Recipiente para amostras, com tampa de encaixe, Nalgene®
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De LDPE, translúcido.
  • Boa resistência química
  • Resistente a temperaturas de –100 a +80 °C
  • Tampa de encaixe rápido justa, inquebrável
Adequado como recipiente para amostras, copo para medição de pH, recipiente de pesagem e muitas outras aplicações.