Print…
Contentores de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 15.6 EUR
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Contentores de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
PC, clear with white PP screw cap, PMP, clear with white PP screw cap or PPCO, translucent with white PP screw cap.
  • PC: Extremely shock-proof, non toxic. Suitable for applications in cold rooms and refrigerators. Temperature resistant from −135 to +135 °C
  • PMP: Good chemical resistance, ideal as a storage container; formaldehyde loss only 2% per year. Complies with the requirements of CFR 21, Part 177.1520 for use with food and drink. Temperature resistant from −20 to +175 °C
  • PPCO: Very good chemical resistance. Temperature resistant from −10 to +121 °C
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement
ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)