Print…
VWR®, Recipiente para amostras, com tampa de encaixe
Fornecedor: VWR Collection
216-2639EA 290 EUR
216-2639 216-2640 216-2648 216-2651 216-2652 216-2649
VWR®, Recipiente para amostras, com tampa de encaixe
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De PP translúcido.
  • Available in sterile or non sterile versions
  • Raised graduations
  • Leakproof snap-on lid
Conical containers for sample collection, storage and transport.
Atenção: *O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.