Print…
Frascos com tampa de rosca
Fornecedor: DELTALAB
202841 202842 202844 202840 202843 202848
216-4301EA 298 EUR
216-4301 216-4302 216-4303 216-2056 216-2057 216-2058
Frascos com tampa de rosca
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
Em PP branco com tampa roscada de segurança amarela.
  • Muito boa resistência térmica e química
  • Graduados
  • Herméticos, estanques
Ideais para transporte e armazenamento de materiais biológicos, líquidos, soluções e pós.