Print…
Recipientes, de boca larga, com tampa roscada, Corning® Gosselin™
Fornecedor: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 281 EUR
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Recipientes, de boca larga, com tampa roscada, Corning® Gosselin™
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
De PP, branco opaco, com tampas de rosca.
  • Excelente resistência ao choque
  • Excelente resistência química
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.