Print…
Sample container with snap-on cap
Fornecedor: VITLAB
68594 68894 69194 69294
216-3162EA 36.1 EUR
216-3162 216-3168 216-3174 216-3176
Sample container with snap-on cap
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
  • Available in four sizes
  • Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904