Print…
VWR®, Contentores de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
216-0164EA 42.4 EUR
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Contentores de boca larga, com tampa roscada
Frascos e caixas de coloração Frascos, uso geral
De PTFE, com paredes resistentes.
  • Excelente resistência química
  • Resistente a temperaturas entre –200 e +280 °C
  • Paredes interiores excepcionalmente lisas para impedir contaminações
Estáveis e inquebráveis. Design especial da tampa com estrias encastradas, para facilitar o manuseamento. A boca larga facilita o enchimento e a limpeza.